Merck
272744
Sigma-Aldrich
乙氧基砷
97%
别名:
三乙亚砷酸酯, 三乙氧基砷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5O)3As
CAS号:
分子量:
210.10
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
liquid
反应适用性
core: arsenic
reagent type: catalyst
折射率
n20/D 1.433 (lit.)
沸点
162 °C/745 mmHg (lit.)
密度
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCO[As](OCC)OCC
InChI
1S/C6H15AsO3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
BUZKVHDUZDJKHI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
120.2 °F - closed cup
闪点(°C)
49 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)