Merck
271977
Sigma-Aldrich
1,6-二氧杂螺[4.4]壬烷-2,7-二酮
98%
别名:
4,4-二羟基庚二酸双内酯, 螺环双内酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8O4
CAS号:
分子量:
156.14
Beilstein:
128330
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
mp
69-71 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1CCC2(CCC(=O)O2)O1
InChI
1S/C7H8O4/c8-5-1-3-7(10-5)4-2-6(9)11-7/h1-4H2
InChI 密鑰
VTQYOGUFKHVWOO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
1,6-Dioxaspiro[4.4]nonane-2,7-dione was used to cure diglycidylether of bisphenol A (DGEBA) with ytterbium triflate as initiator.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
New degradable thermosets obtained by cationic copolymerization of DGEBA with an s (γ-butyrolactone).
Gimenez R, et al.
Polymer, 46(24), 10637-10647 (2005)