Merck
269700
Sigma-Aldrich
(甲硫基)乙醛二甲基缩醛
97%
别名:
1,1-二甲氧基-2-(甲硫基)乙烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3SCH2CH(OCH3)2
CAS号:
分子量:
136.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
折射率
n20/D 1.4528 (lit.)
沸点
59-60 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
COC(CSC)OC
InChI
1S/C5H12O2S/c1-6-5(7-2)4-8-3/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
DVOAQLUDKIFSNB-UHFFFAOYSA-N
应用
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal may be used in chemical synthesis studies.
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-2.2 °F - closed cup
闪点(°C)
-19 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)