Merck
269697
Sigma-Aldrich
4,4,4-三氟巴豆酸乙酯
98%
别名:
4,4,4-三氟-2-丁烯酸乙酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$65.30
$65.30
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$65.30
About This Item
线性分子式:
CF3CH=CHCO2C2H5
CAS号:
分子量:
168.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$65.30
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.3601 (lit.)
沸点
114-115 °C (lit.)
密度
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
ester
fluoro
SMILES字符串
CCOC(=O)\C=C\C(F)(F)F
InChI
1S/C6H7F3O2/c1-2-11-5(10)3-4-6(7,8)9/h3-4H,2H2,1H3/b4-3+
InChI key
ZKRJCMKLCDWROR-ONEGZZNKSA-N
一般描述
研究了 4,4,4-三氟巴豆酸乙酯与甘氨酸席夫碱的镍(II)配合物与(S)-o- [N-(N-苄基脯氨酰基)氨基]二苯甲酮的迈克尔反应[1]
应用
4,4,4-三氟巴豆酸乙酯用于(2S,3S)-3-甲基-和(2S,3S)-3-三氟甲基焦谷氨酸的合成。它与巴豆酸乙酯发生非对映选择性迈克尔加成反应[2]
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
78.8 °F - closed cup
闪点(°C)
26 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
An efficient asymmetric synthesis of (2S,3S)-3-trifluoromethylpyroglutamic acid.
Tetrahedron Letters, 38(27), 4903-4904 (1997)
Stereochemically defined C-substituted glutamic acids and their derivatives. 1. An efficient asymmetric synthesis of (2S, 3S)-3-methyl-and-3-trifluoromethylpyroglutamic acids.
Soloshonok VA, et al.
Tetrahedron, 55(41), 12031-12044 (1999)