Merck
264261
Sigma-Aldrich
2′,5′-二氟苯乙酮
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F2C6H3COCH3
CAS号:
分子量:
156.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
折射率
n20/D 1.4882 (lit.)
密度
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)c1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C8H6F2O/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
HLAFIZUVVWJAKL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
2′,5′-Difluoroacetophenone has been used in the preparation of 2,5-difluorostyrene.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
2, 3-Difluorostyrene and 2-Chloro-5-fluorostyrene. The Preparation of Aromatic Fluorine Compounds.
BERGMANN ED and Berkovic S.
The Journal of Organic Chemistry, 26(3), 919-923 (1961)