Merck
264164
Sigma-Aldrich
2-氯-9,10-双(苯乙炔基)蒽
别名:
2-Chloro-BPEA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H17Cl
CAS号:
分子量:
412.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
mp
224-226 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1ccc2c(C#Cc3ccccc3)c4ccccc4c(C#Cc5ccccc5)c2c1
應用
用于化学发光研究的试剂。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Aldrichimica Acta, 16, 59-59 (1983)