Merck
263907
Sigma-Aldrich
(-)-欧沃豪斯邻位羟基内醚二聚物
≥99%
别名:
(-)-MBF-羟基二聚物, (-)-欧沃豪斯试剂, (2S,3aR,eS,7aR)-八氢-7,8,8-三甲基-4,7-亚甲基苯并呋喃-2-基醚, 双[(2S,3aR,4S,7aR)八氢-7,8,8-三甲基-4,7-亚甲基苯并呋喃-2-基]醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H38O3
分子量:
374.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −200°, c = 2 in THF
mp
150-154 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES 字串
[H][C@]12C[C@H](O[C@@H]3C[C@]4([H])[C@@H]5CC[C@](C)([C@]4([H])O3)C5(C)C)O[C@@]1([H])[C@@]6(C)CC[C@@H]2C6(C)C
InChI
1S/C24H38O3/c1-21(2)15-7-9-23(21,5)19-13(15)11-17(26-19)25-18-12-14-16-8-10-24(6,20(14)27-18)22(16,3)4/h13-20H,7-12H2,1-6H3/t13-,14-,15+,16+,17-,18-,19-,20-,23-,24-/m1/s1
InChI 密鑰
VUDXCBLBKXFCNA-FEFNCVQLSA-N
法律資訊
Noe-Lactol is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)