263664
1 of 10
Sigma-Aldrich
270784
4-(氯甲基)苯甲酰氯
D125806
N,N-二异丙基乙胺
256439
4,4′-亚甲基双(异氰酸苯酯)
159069
4-氯苯甲醚
B56501
4-溴苯甲醚
32950
4,4′-二氨基二苯甲烷
250279
3-(三氟甲基)苯甲酰氯
241725
三异丙氯硅烷
227056
N,N-二甲基甲酰胺
155861
4-氟-3-硝基苯胺
98%
liquid
n20/D 1.5748 (lit.)
149-150 °C/20 mmHg (lit.)
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
ClCc1cccc(c1)C(Cl)=O
1S/C8H6Cl2O/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,5H2
YCAIYRWHKSJKEB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Danger
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
235.4 °F - closed cup
113 °C - closed cup
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?