Merck
260037
Sigma-Aldrich
2,6-二溴-4-氟苯酚
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Br2C6H2(F)OH
CAS号:
分子量:
269.89
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
99%
表单
solid
mp
55-57 °C (lit.)
SMILES字符串
Oc1c(Br)cc(F)cc1Br
InChI
1S/C6H3Br2FO/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2,10H
InChI key
RRAZCUUOWIDAJS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)