Merck
259810
Sigma-Aldrich
2,4,6-三苯基-1,3,5-三嗪
98%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$172.00
$172.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$172.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H15N3
CAS号:
分子量:
309.36
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$172.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
98%
mp
232-235 °C (lit.)
官能团
phenyl
SMILES字符串
c1ccc(cc1)-c2nc(nc(n2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C21H15N3/c1-4-10-16(11-5-1)19-22-20(17-12-6-2-7-13-17)24-21(23-19)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
HBQUOLGAXBYZGR-UHFFFAOYSA-N
一般描述
Hole blocking capability of 2,4,6-triphenyl-1,3,5-triazine as a non-transporting filler material has been investigated[1].
应用
2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazine has been used as a hole-blocking material for electroluminescent devices (ELD)[1].
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Hole-blocking characteristics of 2, 4, 6-triphenyl-1, 3, 5-triazine as a non-transporting filler material.
Myung Shin D, et al.
Thin Solid Films, 363(1), 252-254 (2000)