Merck
259098
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(-)-双(二苯膦)丁烷
别名:
(2S,3S)-(-)-2,3-双(二苯基膦)丁烷, (S,S)-手性膦
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[-CH(CH3)P(C6H5)2]2
CAS号:
分子量:
426.47
Beilstein:
4268869
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
光學活性
[α]22/D −191°, c = 1.5 in chloroform
mp
108-110 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@@H]([C@H](C)P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28P2/c1-23(29(25-15-7-3-8-16-25)26-17-9-4-10-18-26)24(2)30(27-19-11-5-12-20-27)28-21-13-6-14-22-28/h3-24H,1-2H3/t23-,24-/m0/s1
InChI 密鑰
FWXAUDSWDBGCMN-ZEQRLZLVSA-N
應用
钯催化碳-碳键形成反应的配体。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Moinet, C. Fiaud, J.-C.
Tetrahedron Letters, 36, 2051-2051 (1995)
M. Yamaguchi et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2, 663-663 (1991)