跳转至内容
Merck

258237

Sigma-Aldrich

1,5,9,13-Tetrathiacyclohexadecane-3,11-diol, mixture of cis and trans

96%

登录查看公司和协议定价


About This Item

经验公式(希尔记法):
C12H24O2S4
分子量:
328.58
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:

方案

96%

mp

89-91 °C (lit.)

SMILES字符串

OC1CSCCCSCC(O)CSCCCSC1

一般描述

硫杂冠醚类似物。

象形图

Exclamation mark

警示用语:

Warning

危险声明

预防措施声明

危险分类

Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3

靶器官

Respiratory system

储存分类代码

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

闪点(°F)

Not applicable

闪点(°C)

Not applicable

个人防护装备

dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

没有发现合适的版本?

如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持