Merck
257826
Sigma-Aldrich
5-(2-羟基乙基)-3,4-二甲硫基唑碘正离子
98%
别名:
3,4-二甲基-5-(2-羟乙基)噻唑鎓碘化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H12INOS
CAS号:
分子量:
285.15
Beilstein:
3740014
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
方案
98%
mp
82-85 °C (lit.)
SMILES字符串
[I-].Cc1c(CCO)sc[n+]1C
InChI
1S/C7H12NOS.HI/c1-6-7(3-4-9)10-5-8(6)2;/h5,9H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
GDNOYVMHHMSZJV-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)