Merck
256250
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-安息香
99%
别名:
(S)-2-羟基-2-苯基苯乙酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(OH)COC6H5
CAS号:
分子量:
212.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
solid
光學活性
[α]19/D +115°, c = 1.5 in acetone
光學純度
ee: 99% (HPLC)
mp
135-137 °C (lit.)
SMILES 字串
O[C@@H](c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H/t13-/m0/s1
InChI 密鑰
ISAOCJYIOMOJEB-ZDUSSCGKSA-N
應用
手性原料。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3