Merck
255092
Sigma-Aldrich
单溴硼烷甲硫醚络合物
别名:
单溴化硼甲基硫醚络合物, 溴硼烷甲基硫醚络合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2S·BH2Br
CAS号:
分子量:
154.86
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
反應適用性
reagent type: reductant
密度
1.452 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
BBr.CSC
InChI
1S/C2H6S.BBrH2/c1-3-2;1-2/h1-2H3;1H2
InChI 密鑰
AQRNIOMHNXJPFD-UHFFFAOYSA-N
應用
硼氢化反应和合成溴二烷基硼烷的试剂。
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
50.0 °F - closed cup
閃點(°C)
10 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)