Merck
252409
Sigma-Aldrich
2,3,7,8,12,13,17,18-八乙基-21H,23H-卟吩
97%
别名:
八乙基卟吩
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H46N4
CAS号:
分子量:
534.78
Beilstein:
379798
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
形狀
powder
λmax
401 nm
SMILES 字串
CCc1c(CC)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(CC)c5CC)c(CC)c4CC)c(CC)c3CC
InChI
1S/C36H46N4/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30/h17-20,37,40H,9-16H2,1-8H3/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-
InChI 密鑰
HCIIFBHDBOCSAF-MUZKIALCSA-N
基因資訊
human ... TERT(7015)
一般說明
Metalated and metal free 2,3,7,8,12,13,17,18-octaethyl- 21H,23H-porphine (OEP) can form Langmuir Blodgett (LB) thin films. OEP has gas sensing properties.1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3