Merck
251895
Sigma-Aldrich
异氰酸 2,5-二甲氧基苯酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)2C6H3NCO
CAS号:
分子量:
179.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
bp
152-154 °C/26 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(OC)c(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-12-7-3-4-9(13-2)8(5-7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
XNQBFHMCUNRKPM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)