Merck
251542
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-扁桃酸甲酯
≥99%
别名:
(+)-甲基(S)-α-羟基苯乙酸酯, L-(+)-扁桃酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(OH)CO2CH3
CAS号:
分子量:
166.17
Beilstein:
2614741
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
如需咨询该产品251542,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
方案
≥99%
旋光性
[α]20/D +144°, c = 1 in methanol
光学纯度
ee: 98% (HPLC)
mp
56-58 °C (lit.)
官能团
ester
hydroxyl
phenyl
SMILES字符串
COC(=O)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8,10H,1H3/t8-/m0/s1
InChI key
ITATYELQCJRCCK-QMMMGPOBSA-N
一般描述
具有光学活性的结构单元。
应用
Methyl (S)-(+)-mandelate may be used in the preparation of (S)-(-)2-hydroxy-1,2,2-triphenylethyl acetate[1] and (α′S)-α′-methoxycarbonylbenzyl (2S,4R)-(+)-1,2,4,5-tetrahydro-4-methyl-7,8-methylenedioxy-5-oxo-3-benzothiepin-2-carboxylate.[2]
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
(R)-(+)-2-Hydroxy-1, 2, 2-Triphenylethyl Acetate.
Braun M, et al.
Organic Syntheses, 32-32 (1993)
Synthesis of novel 2-benzothiopyran and 3-benzothiepin derivatives and their stimulatory effect on bone formation 1.
Oda T, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 42(4), 751-760 (1999)