蒸汽压
0.3 mmHg ( 20 °C)
方案
95%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.550 (lit.)
沸点
82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−17-−15 °C (lit.)
溶解性
alcohol: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
密度
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
ClC(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6Cl2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
CAHQGWAXKLQREW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
199.4 °F - closed cup
闪点(°C)
93 °C - closed cup