Merck
250120
Sigma-Aldrich
3-乙氧基丙烯酸乙酯
98%
别名:
3-乙氧基-2-丙烯酸乙酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$55.40
50 G
$437.00
$55.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$55.40
50 G
$437.00
About This Item
线性分子式:
CH3CH2OCH=CHCOOCH2CH3
CAS号:
分子量:
144.17
Beilstein:
1721612
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
98%
$55.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
98%
折射率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
195-196 °C (lit.)
密度
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ether
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCO\C=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
InChI 密鑰
ITQFPVUDTFABDH-AATRIKPKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
168.8 °F - closed cup
閃點(°C)
76 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
New preparations of ethyl 3, 3-diethoxypropionate and ethoxycarbonylmalondialdehyde. Copper (I) catalyzed acetal formation from a conjugated triple bond.
Bertz SH, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47(11), 2216-2217 (1982)