Merck
248959
Sigma-Aldrich
双(2-乙基己基)亚磷酸酯
96%
别名:
二-2-乙基己基亚磷酸酯, 二-2-乙基己基氢亚磷酸酯, 亚磷酸二异辛基酯, 双(2-乙基己基)磷酸, 双(2-乙基己基)膦酸酯, 双2-乙基己基) 氢亚磷酸酯, 磷酸二(2-乙基己基)酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$284.00
$284.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$284.00
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O]2P(O)H
CAS号:
分子量:
306.42
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$284.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
96%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.442 (lit.)
密度
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCC(CC)CO[PH](=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C16H35O3P/c1-5-9-11-15(7-3)13-18-20(17)19-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-16,20H,5-14H2,1-4H3
InChI key
HZIUHEQKVCPTAJ-UHFFFAOYSA-N
一般描述
(2-乙基己基)亚磷酸酯是一种化学战模拟剂,研究了它与普通离子二元离子液体的反应[1]。研究了(2-乙基己基)亚磷酸酯-十二烷-NaCl-HCl-水体系中Eu3+和Am3+的传质动力学[2]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Kinetics and mechanism of the interfacial mass transfer of europium (3+) and americium (3+) in the system bis (2-ethylhexyl) phosphate-n-dodecane-sodium chloride-hydrochloric acid-water.
Danesi PR and Vandegrift GF.
The Journal of Physical Chemistry, 85(24), 3646-3651 (1981)
Reactions of Chemical Warfare Agent Simulants in the Common Ion Binary Ionic Liquid 1, 2-Dimethyl-3-propylimidazolium/Copper (II) Bis (trifluoromethylsulfonyl) amide.
Wilkes JS, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 48(13), 6203-6211 (2009)