Merck
245216
Methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate
technical grade, 90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7ClO4S
CAS号:
分子量:
234.66
PubChem化学物质编号:
等级
technical grade
方案
90%
InChI
1S/C8H7ClO4S/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)14(9,11)12/h2-5H,1H3
InChI key
HUNUAFNLLYVTQD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)