Merck
244554
Sigma-Aldrich
氯酸钡 一水合物
98%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 G
$120.00
$120.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 G
$120.00
About This Item
线性分子式:
Ba(ClO3)2·H2O
CAS号:
分子量:
322.24
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$120.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
98%
mp
414 °C (lit.)
密度
3.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
O.[Ba++].[O-]Cl(=O)=O.[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/Ba.2ClHO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;2*(H,2,3,4);1H2/q+2;;;/p-2
InChI key
CIADYQPMTWAHHH-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
其他说明
水合情况可能略有差异
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
储存分类代码
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)