Merck
244457
Sigma-Aldrich
3-壬炔-1-醇
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4C≡CCH2CH2OH
CAS号:
分子量:
140.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
折射率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
111-112 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCC#CCCO
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
201.2 °F - closed cup
閃點(°C)
94 °C - closed cup