Merck
240257
Sigma-Aldrich
硫脲
ACS reagent
别名:
Sulfourea, 硫代尿素
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2CSNH2
CAS号:
分子量:
76.12
Beilstein:
605327
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
价格与库存信息目前不能提供
等级
ACS reagent
灼烧残渣
≤0.1%
缺失
≤0.5% loss on drying
mp
170-176 °C (lit.)
SMILES字符串
NC(N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
离液剂;强变性剂。增加蛋白质的溶解性和回收率
Used in the formation of thiols from alkyl halides.
替代产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)