主要文件
239178
Sigma-Aldrich
Tri-Chek buffer capsule set
sufficient powder in each capsule to make 100 mL of buffer solution
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 SET
$94.40
$94.40
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 SET
$94.40
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
NB.79
$94.40
请联系客服了解存货情况
一般描述
Powder in capsules for preparing standard buffer solutions at pH 4.00, 7.00 and 10.00. There is sufficient powder in each capsule to make 100 mL of buffer solution.
法律信息
Tri-Chek is a trademark of Micro Essential Laboratory, Inc.
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • Hydrion color key buffer 1 vial
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)