Merck
238694
Sigma-Aldrich
IGEPAL® DM-970
别名:
α-(二壬基苯基)-ω-羟基聚(氧-1,2,-亚乙基), Polyoxyethylene, dinonylphenyl and nonylphenyl ethers, branched
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H4O)n · C24H42O · C15H24O
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
mp
59-61 °C (lit.)
HLB
19
法律資訊
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>500.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 260 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)