Merck
238015
Sigma-Aldrich
醋酸铬(II)二聚体 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3CO2)2Cr·H2O]2
CAS号:
分子量:
376.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: chromium
SMILES 字串
O.CC(=O)O[Cr]OC(C)=O.CC(=O)O[Cr]OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.2Cr.H2O/c4*1-2(3)4;;;/h4*1H3,(H,3,4);;;1H2/q;;;;2*+2;/p-4
InChI 密鑰
FZQQGORSNJYWHB-UHFFFAOYSA-J
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)