Arrived in timely manner, correctly contained & labeled
235180
(1S,2S,5R)-(+)-新薄荷醇
≥95%
别名:
(+)-新薄荷醇, (1S,2S,5R)-2-异丙基-5-甲基环己醇, D-新薄荷醇, [1S-(1β,2β,5α)]-5-甲基-2-(1-甲基乙基)环己醇
选择尺寸
About This Item
推荐产品
蒸汽压
0.8 mmHg ( 20 °C)
方案
≥95%
表单
liquid
旋光性
[α]22/D +17.3°, neat
折射率
n20/D 1.461 (lit.)
沸点
95 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
密度
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
hydroxyl
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10+/m1/s1
InChI key
NOOLISFMXDJSKH-UTLUCORTSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
181.4 °F - closed cup
闪点(°C)
83 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter