Merck
234605
Sigma-Aldrich
乙酸-2-萘酯
98%
别名:
乙酸-β-萘酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2C10H7
CAS号:
分子量:
186.21
Beilstein:
1868291
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
標籤範圍
<0.2% free naphthol
mp
67-70 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O2/c1-9(13)14-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12/h2-8H,1H3
InChI 密鑰
RJNPPEUAJCEUPV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)