Merck
23070
Sigma-Aldrich
(1-氯乙基)三甲基硅烷
technical, ≥90% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H13ClSi
CAS号:
分子量:
136.70
Beilstein:
1732094
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical
化驗
≥90% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.422
bp
116 °C (lit.)
密度
0.864 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(Cl)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H13ClSi/c1-5(6)7(2,3)4/h5H,1-4H3
InChI 密鑰
UWJVDEZZIPJQRF-UHFFFAOYSA-N
相关类别
其他說明
用仲丁基锂处理这种氯硅烷可生成 1-氯-1-三甲基硅基乙基锂,1-氯-1-三甲基硅基乙基锂可与醛和酮反应,通过中间体 α,β-环氧硅烷形成甲基酮;用于 R(+)-frontalin 的高效合成;这种格式试剂可用于许多反应
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
68.0 °F
閃點(°C)
20 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
P. Magnus et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 297-297 (1978)
F. Cooke et al.
Organometallics, 1, 893-893 (1982)
J.A. Soderquist et al.
The Journal of Organic Chemistry, 45, 3571-3571 (1980)
S. Sato et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 344, 71-71 (1988)
T. Hayashi et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 3772-3772 (1986)