Merck
229334
Sigma-Aldrich
Solvent Blue 37
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H16N3Na3O11S3
CAS号:
分子量:
711.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116121
PubChem物質ID:
形狀
powder
溶解度
methanol: 1 mg/mL
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Oc1cc(Nc2ccccc2)c3c(cccc3c1N=Nc4cc(cc5cc(cc(O)c45)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na]
InChI
1S/C26H19N3O11S3.3Na/c30-21-12-17(42(35,36)37)10-14-9-16(41(32,33)34)11-20(24(14)21)28-29-26-18-7-4-8-23(43(38,39)40)25(18)19(13-22(26)31)27-15-5-2-1-3-6-15;;;/h1-13,27,30-31H,(H,32,33,34)(H,35,36,37)(H,38,39,40);;;/q;3*+1/p-3
InChI 密鑰
LONJZSVIJVYVID-UHFFFAOYSA-K
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)