Merck
228761
Sigma-Aldrich
6-甲氧基-2-萘腈
98%
别名:
2-氰基-6-甲氧基萘
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC10H6CN
CAS号:
分子量:
183.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
bp
205-208 °C/14 mmHg (lit.)
mp
106-107 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc2cc(ccc2c1)C#N
InChI
1S/C12H9NO/c1-14-12-5-4-10-6-9(8-13)2-3-11(10)7-12/h2-7H,1H3
InChI 密鑰
SWEFYGCKCMJSPD-UHFFFAOYSA-N
應用
6-Methoxy-2-naphthonitrile (2-cyano-6-methoxynaphthalene) was used in the synthesis of 2-cyano-1-(1,3-diarylpropyl)-6-methoxynaphthalenes.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Maeda H, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 206(2), 129-133 (2009)