Merck
227684
Sigma-Aldrich
铁氰化钾 (II) 三水合物
99%, ACS reagent
别名:
亚铁氰化钾, 黄血盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K4Fe(CN)6 · 3H2O
CAS号:
分子量:
422.39
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
等級
ACS reagent
化驗
98.5-102.0%
99%
雜質
≤0.005% insolubles
mp
70 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): passes test
SMILES 字串
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;
InChI 密鑰
NRYOVBQTVIWDNU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Sandy Giuliano et al.
Autophagy, 11(10), 1891-1904 (2015-08-28)
Metastatic renal cell carcinomas (mRCC) are highly vascularized tumors that are a paradigm for the treatment with antiangiogenesis drugs targeting the vascular endothelial growth factor (VEGF) pathway. The available drugs increase the time to progression but are not curative and