Merck
227420
Sigma-Aldrich
4-甲基-5-羟甲基咪唑 盐酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H8N2O · HCl
CAS号:
分子量:
148.59
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
233 °C (dec.) (lit.)
官能团
hydroxyl
SMILES字符串
Cl.Cc1[nH]cnc1CO
InChI
1S/C5H8N2O.ClH/c1-4-5(2-8)7-3-6-4;/h3,8H,2H2,1H3,(H,6,7);1H
InChI key
UBHDUFNPQJWPRQ-UHFFFAOYSA-N
应用
4-Methyl-5-imidazolemethanol hydrochloride was used in the synthesis of 1,3-bis(5-methyl-4-imidazolyl)-2-thiapropane (tridentate ligand)[1].
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
van Steenbergen AC, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 11, 3175-3182 (1990)