About This Item
线性分子式:
2,4,6-(CH3)3C6H2SO2ON=C(CH3)OC2H5
CAS号:
分子量:
285.36
Beilstein:
2144156
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
98%
mp
54-56 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCO\C(C)=N\OS(=O)(=O)c1c(C)cc(C)cc1C
InChI
1S/C13H19NO4S/c1-6-17-12(5)14-18-19(15,16)13-10(3)7-9(2)8-11(13)4/h7-8H,6H2,1-5H3/b14-12+
InChI key
KQCBSWBQAXTILK-WYMLVPIESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
EthylO-(2-Mesitylenesulfonyl)acethydroxamic acid ethyl ester may be used in chemical synthesis studies.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3