Merck
225061
Sigma-Aldrich
3-氨基-2-甲基苯酚
95%
别名:
3-氨基邻甲酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H3(CH3)OH
CAS号:
分子量:
123.15
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
95%
表单
solid
mp
129-130 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1c(N)cccc1O
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4,9H,8H2,1H3
InChI key
FLROJJGKUKLCAE-UHFFFAOYSA-N
应用
3-Amino-2-methylphenol (3-Amino-o-cresol) was used in the synthesis of 8-hydroxy-7-methylquinoline[1].
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
480. Some 6-alkyl-5-and 7-alkyl-8-aminoquinolines.
Long R and Schofield K.
Journal of the Chemical Society, 2350-2354 (1953)