Merck
225053
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-methylphenol
97%
别名:
4-Amino-o-cresol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H3(CH3)OH
CAS号:
分子量:
123.15
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
174-176 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1cc(N)ccc1O
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)