Merck
223751
Sigma-Aldrich
3-(三甲基硅氧基)丁烯酸甲酯,顺式和反式混合物
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C[OSi(CH3)3]=CHCO2CH3
CAS号:
分子量:
188.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
57-59 °C/9 mmHg (lit.)
密度
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)\C=C(\C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16O3Si/c1-7(6-8(9)10-2)11-12(3,4)5/h6H,1-5H3/b7-6+
InChI 密鑰
OQNKCUVOGBTGDJ-VOTSOKGWSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
147.2 °F - closed cup
閃點(°C)
64 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)