Merck
222666
Sigma-Aldrich
3-氟-4-甲基苯胺
99%
别名:
3-氟对甲苯胺, 4-氨基-2-氟甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(CH3)NH2
CAS号:
分子量:
125.14
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
99%
折射率
n20/D 1.54 (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
密度
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
fluoro
SMILES字符串
Cc1ccc(N)cc1F
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
MGRHBBRSAFPBIN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
192.2 °F - closed cup
闪点(°C)
89 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Preconcentration of aniline derivatives from aqueous solutions using micellar-enhanced ultrafiltration.
Analyst, 118(1), 23-27 (1993)