Merck
220620
Sigma-Aldrich
1,3-二环氧戊-5,5-甲醇
90%, technical grade
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O4
CAS号:
分子量:
148.16
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
等级
technical grade
方案
90%
表单
solid
mp
58-60 °C (lit.)
SMILES字符串
OCC1(CO)COCOC1
InChI
1S/C6H12O4/c7-1-6(2-8)3-9-5-10-4-6/h7-8H,1-5H2
InChI key
ZTISUHQLYYPYFA-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)