212857
别名:
Rh/Al2O3
212857-1G
$228.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
206164
碳负载铑
83720
活性氧化铝负载铑
206172
铑/铝催化剂
205699
碳负载钯催化剂
680710
205958
碳负载铂催化剂
206180
碳负载钌
205710
氧化铝载体钯
206199
氧化铝负载钌
T84409
三苯基瞵
powder
core: rhodiumreagent type: catalyst
Design for Energy EfficiencyLearn more about the Principles of Green Chemistry.
Greener Alternative Product
5 wt. % loading
alumina support
Enabling,
[Rh]
1S/Rh
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Catalysts
Greener Alternative Products
Inorganic Catalysts
Rhodium Catalysts
Tissue Diagnostics
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 4
205702
205737
碳酸钙负载钯
205974
氧化铝负载铂