Merck
204617
Sigma-Aldrich
氧化铊(III)
99.99% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Tl2O3
CAS号:
分子量:
456.76
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
eCl@ss:
38120906
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: thallium
mp
717 °C (lit.)
SMILES 字串
O=[Tl]O[Tl]=O
InChI
1S/3O.2Tl
InChI 密鑰
QTQRFJQXXUPYDI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges