203963
203963-2G
$301.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
398853
溴化铅(II)
464678
碘化钯(II)
900168
碘化铅(II)
439738
碘化锰(II)
203017
溴化铯
211168
203033
碘化铯
205877
溴化钯(II)
203602
202134
≥99.98% trace metals basis
powder and chunks
reagent type: catalystcore: palladium
≤200 ppm Trace metallic impurities analysis (ICP)
350 °C (dec.) (lit.)
6.003 g/mL at 25 °C (lit.)
I[Pd]I
1S/2HI.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
HNNUTDROYPGBMR-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Catalysts
High-Purity Salts
Inorganic Catalysts
Palladium Catalysts
Transition Metal Catalysts
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 3
76050
氯化钯(II)
676578
双(三叔丁基膦)钯(0)
205885