Merck
200433
Sigma-Aldrich
聚丁二烯,苯基封端
average Mn ~1,800
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$180.00
$180.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$180.00
About This Item
Beilstein:
605258
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$180.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
分子量
average Mn ~1,800
质量水平
组成
cis-1,4, 5%
trans-1,4, 10%
vinyl, 45%
密度
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
0.93 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
C=CC=C
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
InChI key
KAKZBPTYRLMSJV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
包含 60% 不饱和度
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)