Merck
196347
Sigma-Aldrich
2-(3-苯甲酰基苯基)-丙腈
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(C6H4COC6H5)CN
CAS号:
分子量:
235.28
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
品質等級
化驗
95%
mp
47-53 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C#N)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H13NO/c1-12(11-17)14-8-5-9-15(10-14)16(18)13-6-3-2-4-7-13/h2-10,12H,1H3
InChI 密鑰
RGYOCHMZSLUCNP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
2-(3-Benzoylphenyl)propionitrile is the precursor for ketoprofen, widely used anti-inflammatory drug[1].
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Purity assay of ketoprofen by high-performance liquid chromatography.
P Pietta et al.
Journal of chromatography, 387, 525-527 (1987-01-30)