Merck
195219
Sigma-Aldrich
Mordant Blue 9
Dye content 50 %
别名:
6-(5-Chloro-2-hydroxy-3-sulfophenylazo)-5-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid disodium salt, 6-(5-Chloro-2-hydroxy-4-sulfonphenylazo)-5-hydroxy-1-naphthalene-sulfonic acid sodium salt
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$138.00
$138.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$138.00
About This Item
线性分子式:
ClC6H2(OH)(SO3Na)N=NC10H5(OH)SO3Na
CAS号:
分子量:
502.81
颜色索引号:
14855
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
$138.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
solid
组成
Dye content, 50%
溶解性
H2O: 1 mg/mL
λmax
516 nm
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Na+].[Na+].Oc1c(cc(Cl)cc1S([O-])(=O)=O)\N=N\c2ccc3c(cccc3c2O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H11ClN2O8S2.2Na/c17-8-6-12(16(21)14(7-8)29(25,26)27)19-18-11-5-4-9-10(15(11)20)2-1-3-13(9)28(22,23)24;;/h1-7,20-21H,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b19-18+;;
InChI key
UVDODHCPLWXDSI-BUFQOAPZSA-L
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)