Merck
193933
Sigma-Aldrich
六环烯三硫酸盐
别名:
1,4,7,10,13,16-六氮杂环十八烷三硫酸盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$314.00
$314.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$314.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H30N6 · 3H2SO4
CAS号:
分子量:
552.64
Beilstein:
5195914
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$314.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
solid
SMILES字符串
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.C1CNCCNCCNCCNCCNCCN1
InChI
1S/C12H30N6.3H2O4S/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1;3*1-5(2,3)4/h13-18H,1-12H2;3*(H2,1,2,3,4)
InChI key
UXVDKNLOZWKLJC-UHFFFAOYSA-N
应用
用于制备过渡金属络合物的配体[1]以及用于铬引发的自由基共聚反应。[2]
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 35, 700-700 (1994)
Inorganic Chemistry, 32, 1424-1424 (1993)