Merck
192910
Sigma-Aldrich
2,4-二氰基-3-甲基戊二酰胺
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH[CH(CN)CONH2]2
CAS号:
分子量:
194.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
mp
159-160 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C(C#N)C(N)=O)C(C#N)C(N)=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-4(5(2-9)7(11)13)6(3-10)8(12)14/h4-6H,1H3,(H2,11,13)(H2,12,14)
InChI 密鑰
XLQBCZSOEGHLAA-UHFFFAOYSA-N
應用
2,4-Dicyano-3-methylglutaramide may be used in chemical synthesis.
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)