Merck
189391
Sigma-Aldrich
聚(1-丁烯),全同立构
average Mw ~570,000 by GPC, pellets
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH2CH(C2H5)]n
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
价格与库存信息目前不能提供
形狀
pellets
熔體指數
0.4
分子量
average Mw ~570,000 by GPC
轉變溫度
Tg −24 °C
Tm 125 °C
密度
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC=C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)